Reinraumverbundpapier, TexBond® 20
Lieferant: Texwipe
TX5719 TX5711_U TX5728 TX5731 TX5729 TX5723 TX5724 TX5711
818-0270EA 31.9 CHF
818-0270 TEXWTX5711_U 818-0273 818-0275 818-0274 818-0271 818-0272 818-0269
Reinraumverbundpapier, TexBond® 20
Papier
Das Reinraumverbundpapier TexBond® weist ausgezeichnete Eigenschaften zur Kontaminationskontrolle auf, die in kritischen Umgebungen erforderlich sind. Das Papier wurde speziell dafür entwickelt, die Anforderungen von Nutzern zu erfüllen, die Papier mit niedriger Ionen- und Partikelabgabe und hervorragenden Kopier- und Schreibeigenschaften benötigen. Aufgrund der hohen Undurchlässigkeit ermöglicht das Papier scharfe Kopien ohne Durchscheinen anderer Seiten.
  • Hervorragende Kopiereigenschaften
  • Kompatibel mit Laserdruckern und Fotokopierern
  • Saubere Kopien
  • Autoklavierbar für den Einsatz in sterilen Umgebungen
  • Weight: 75 g/m²