3-Bromphenol 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
146340100 146340250 146341000
ACRO146340100EA 39 CHF
ACRO146340100 ACRO146340250 ACRO146341000
3-Bromphenol 98%
3-Bromphenol
Formel: C₆H₅BrO
MW: 173,01 g/mol
Siedepunkt: 236 °C (760 mmHg)
Melting Pt: 30…32 °C
Dichte: 0,641 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: >110 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002253
CAS-Nummer: 591-20-8
EINECS: 209-706-5
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,01413
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow to brown Liquid after melting or solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5950 to 1.6010 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %