4-Bromveratrol ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyms: 1-Bromo-3,4-dimethoxybenzene, 4-Bromo-1,2-dimethoxybenzene
A11133.14 A11133.22 AB108943.0100
A11133.14EA 110 CHF
A11133.14 A11133.22 ABCRAB108943.0100
4-Bromveratrol ≥97%
4-Bromveratrol
Purity: 97% CAS No.: 2859-78-1 Molecular Formula: C8H9BrO2 Formula Weight: 217.06 Flash Point: 109°(228°F) Refractive Index: 1.5730 Boiling Point: 255-256° Beilstein Reference: 2046884 MDL No.: MFCD00008381
Formel: C₈H₉BrO₂
MW: 217,06 g/mol
Siedepunkt: 255…256 °C
Dichte: 1.510
Flash-Pt: 109 °C (228 °F)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008381
CAS-Nummer: 2859-78-1
EINECS: 220-677-8