3-Bromanisol
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
|
|
Synonyms:
1-Brom-3-methoxybenzol
PROOMM0007.05EA
457
CHF
PROOMM0007.05
3-Bromanisol
3-Bromanisol
Formel:
C₇H₇BrO MW: 187,04 g/mol Siedepunkt: 211 °C (1013 hPa) Melting Pt: 2 °C Dichte: 1,49 g/cm³ (20 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00000081 CAS-Nummer: 2398-37-0 EINECS: 219-264-5 |