3-Bromanisol ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
1-Brom-3-methoxybenzol
A15625.22EA
197
CHF
A15625.22
A15625.36
A15625.14
3-Bromanisol ≥98%
3-Bromanisol
Purity: 98+%
CAS No.: 2398-37-0
Molecular Formula: C7H7BrO
Formula Weight: 187.04
Flash Point: 93°(199°F)
Refractive Index: 1.5640
Melting Point: ca 2°
Boiling Point: 210-211°
Beilstein Reference: 1524687
MDL No.: MFCD00000081
Formel:
C₇H₇BrO MW: 187,04 g/mol Siedepunkt: 210…211 °C Melting Pt: ∼2 °C Dichte: 1,489 Flash-Pt: 93 °C (199 °F) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00000081 CAS-Nummer: 2398-37-0 EINECS: 219-264-5 |