Konische Zentrifugenröhrchen, konischer Boden, mit Rand
Lieferant: KARTELL
1387 1388
212-0208EA 5 CHF
212-0208 KART1388
Konische Zentrifugenröhrchen, konischer Boden, mit Rand
Röhrchen Zentrifugenröhrchen
PMP (TPX®), glasklar.
  • Temperaturbeständig bis +170 °C
  • Autoklavierbar
  • Hohe Chemikalienbeständigkeit
  • Graduiert
Konischer Boden mit Rand.
Zertifizierungen:
Zubehörinformationen:
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Verpackung:
Bitte beachten