4-Bromanilin 99+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
146280250 146281000 146285000
ACRO146280250EA 33.4 CHF
ACRO146280250 ACRO146281000 ACRO146285000
4-Bromanilin 99+%
4-Bromanilin
Formel: C₆H₆BrN
Siedepunkt: 230…250 °C
Melting Pt: 60…64 °C
Dichte: 1.497 g/cm³
Flash-Pt: >110 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007822
CAS-Nummer: 106-40-1
EINECS: 203-393-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,01388
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Off-white to grey-brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 60 to 64 °C
GC ≥99.0 %