3-Bromanilin 98
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
A13665.22
A13665.14
A13665.36
A13665.22EA
267
CHF
A13665.22
A13665.14
A13665.36
3-Bromanilin 98
3-Bromanilin
Purity: 98%
CAS No.: 591-19-5
Molecular Formula: C6H6BrN
Formula Weight: 172.03
Flash Point:
Formel:
C₆H₆BrN MW: 172.02 g/mol Siedepunkt: 251 °C Melting Pt: 16 Dichte: 1.590 Flash-Pt: >110 °C (230 °F) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00007757 CAS-Nummer: 591-19-5 EINECS: 209-704-4 UN: 2810 ADR: 6.1 III |