Methyltricosanoat, Supelco®
Lieferant: Merck
Synonyms: Tricosansäuremethylester
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
91478-250MGEA 59.8 CHF
91478-250MG 91478-1G
Methyltricosanoat, Supelco®
Methyltricosanoat
Formel: C₂₄H₄₈O₂
MW: 368,64 g/mol
MDL Number: MFCD00009349
CAS-Nummer: 2433-97-8
EINECS: 219-420-2