Ethylcinnamat
Lieferant: Roth Carl
|
Achtung
|
Synonyms:
3-Phenylacrylsäureethylester
, Zimtsäureethylester
, Cinnamsäureethylester
, 3-Phenylpropensäureethylester
ROTH3211.1EA
0
CHF
ROTH3211.1
Ethylcinnamat
Ethylcinnamat
Formel:
C₁₁H₁₂O₂ MW: 176,21 g/mol Siedepunkt: 271 °C (1013 hPa) Melting Pt: 7 °C Dichte: 1,046 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00009189 CAS-Nummer: 103-36-6 EINECS: 203-104-6 |
Learn more
![](/m-ch.vwr.com/de_CH/images/about_vwr_275x315.jpg)