Dapson
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
Achtung
Synonyms: DDS4,4'-Diaminodiphenylsulfon4,4'-Sulfonyldianilin4-AminophenylsulfonBis(4-aminophenyl)sulfon
PROOBP102EA 551 CHF
PROOBP102
Dapson
Dapson
Formel: C₁₂H₁₂N₂O₂S
MW: 248,31 g/mol
MDL Number: MFCD00007887
CAS-Nummer: 80-08-0
EINECS: 201-248-4