Dapson
Lieferant: Molekula
|
Achtung
|
Synonyms:
DDS
, 4,4'-Diaminodiphenylsulfon
, 4,4'-Sulfonyldianilin
, 4-Aminophenylsulfon
, Bis(4-aminophenyl)sulfon
MOLEM87192589EA
0
CHF
MOLEM87192589
Dapson
Dapson
Formel:
C₁₂H₁₂N₂O₂S MW: 248,31 g/mol |
MDL Number:
MFCD00007887 CAS-Nummer: 80-08-0 EINECS: 201-248-4 |