2-Ethylhexylmethacrylat stabilisiert, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Stabilization: Stabilised with hydroquinone monomethyl ether (4-methoxyphenol, MEHQ)
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.40088.0025 8.40088.0250
8.40088.0025EA 34.7 CHF
8.40088.0025 8.40088.0250
2-Ethylhexylmethacrylat stabilisiert, Sigma-Aldrich®
2-Ethylhexylmethacrylat
Formel: C₁₂H₂₂O₂
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00009494
CAS-Nummer: 688-84-6
EINECS: 211-708-6
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility  - 0.1 g/l (20 °C)
Melting Point -50 °C
Molar Mass 198.3 g/mol
Boiling Point 218 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.13 hPa (20 °C)
Flash Point 92 °C
Explosion Limit 0.6 %(V)
Density 0.88 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 380 °C