Methylacrylat stabilisiert zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyms:
Acrylic acid methyl ester
Stabilization:
Stabilised with hydroquinone monomethyl ether (4-methoxyphenol, MEHQ)
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00841.0100
8.00841.1000
8.00841.9050
8.00841.0100EA
28.1
CHF
8.00841.0100
8.00841.1000
8.00841.9050
Methylacrylat stabilisiert zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Methylacrylat
Formel:
C₄H₆O₂ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00008627 CAS-Nummer: 96-33-3 EINECS: 202-500-6 UN: 1919 ADR: 3,II |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | 52 g/l (25 °C) |
Melting Point | -74 °C |
Molar Mass | 86.09 g/mol |
Boiling Point | 79 - 81 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 93 hPa (20 °C) |
Flash Point | -2.7 °C |
Refractive Index | 1.4021 (20 °C, 589 nm) |
Explosion Limit | 2.8 - 18.6 %(V) |
Density | 0.96 g/cm3 (20 °C) |
Ignition Point | 415 °C |
Water absorption | 250 g/kg (20 °C) |
Hazard Class | 3 |
Hazard Class Description | Flammable liquid |