Methylpelargonat

Lieferant: MATREYA

Synonyms: NonansäuremethylesterPelargonsäuremethylesterMethylnonanoat

MAYA1164EA 0 CHF
MAYA1164 BTRN1164
Methylpelargonat
Methylpelargonat
Formel: C₁₀H₂₀O₂
MW: 172,27 g/mol
CAS-Nummer: 1731-84-6
EINECS: 217-052-7

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR