2-Brom-5-fluorbenzonitril ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
B24989.06 B24989.14
B24989.06EA 59.3 CHF
B24989.06 B24989.14
2-Brom-5-fluorbenzonitril ≥98%
2-Brom-5-fluorbenzonitril
Purity: 98+% CAS No.: 57381-39-2 Molecular Formula: C7H3BrFN Formula Weight: 200.01 Melting Point: 88-92° Beilstein Reference: 8678330 UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00142875
Formel: C₇H₃BrFN
MW: 200,01 g/mol
Siedepunkt: 255 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 88…92 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00142875
CAS-Nummer: 57381-39-2
EINECS: 260-711-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III