Trifluoressigsäure 25% (v/v) in wässriger Lösung

Lieferant: EUROCLONE

Synonyms: TFA

EMR234050 EMR234100
EURLEMR234050EA 0 CHF
EURLEMR234050 EURLEMR234100
Trifluoressigsäure 25% (v/v) in wässriger Lösung
Trifluoressigsäure
Formel: C₂HF₃O₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004169
CAS-Nummer: 76-05-1
EINECS: 200-929-3
UN: 2699
ADR: 8,I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9501f3ac85d66e8d19d1cd1c3fe5409b974e9d8a&vid=be6aa627129b49ccda76006e7003b46d79b933cc&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR