Methyltricosanoat
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
Synonyms:
Tricosansäuremethylester
EHERC17805550EA
164
CHF
EHERC17805550
Methyltricosanoat
Methyltricosanoat
Formel:
C₂₄H₄₈O₂ MW: 368,64 g/mol |
MDL Number:
MFCD00009349 CAS-Nummer: 2433-97-8 EINECS: 219-420-2 |