Methylpelargonat
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
Synonyms: NonansäuremethylesterPelargonsäuremethylesterMethylnonanoat
EHERC15623150EA 72.3 CHF
EHERC15623150
Methylpelargonat
Methylpelargonat
Formel: C₁₀H₂₀O₂
MW: 172,27 g/mol
CAS-Nummer: 1731-84-6
EINECS: 217-052-7