3-Brom-4-fluorbenzaldehyd 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
293930050
293930250
ACRO293930050EA
29.7
CHF
ACRO293930050
ACRO293930250
3-Brom-4-fluorbenzaldehyd 99%
3-Bromo-4-fluorobenzaldehyde
Formel:
C₇H₄BrFO Siedepunkt: 138…139 °C (2.5 mmHg) Melting Pt: 28…33 °C Flash-Pt: >110 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00042186 CAS-Nummer: 77771-02-9 EINECS: 278-764-1 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to light yellow Low melting solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 28 to 33 °C |
GC | ≥98.5 % |