Methylheptadecanoat
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
Synonyms: HeptadecansäuremethylesterMargarinsäuremethylesterMethylmargarat
EHERC14122650EA 98.1 CHF
EHERC14122650
Methylheptadecanoat
Methylheptadecanoat
Formel: C₁₈H₃₆O₂
MW: 284,48 g/mol
MDL Number: MFCD00009001
CAS-Nummer: 1731-92-6
EINECS: 217-055-3