2-Ethylhexylacrylat
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
Synonyms: Propensäure(2-ethylhexyl)esterAcrylsäure(2-ethylhexyl)ester
EHERCA10045390EA 55.1 CHF
EHERCA10045390
2-Ethylhexylacrylat
2-Ethylhexylacrylat
Formel: C₁₁H₂₀O₂
MW: 184,28 g/mol
MDL Number: MFCD00009495
CAS-Nummer: 103-11-7
EINECS: 203-080-7