2,6-Toluoldiisocyanat ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyms:
2,6-TDI, 2-Methyl-m-phenylene diisocyanate, Tolylene 2,6-diisocyanate
L12745.03
L12745.06
L12745.03EA
133
CHF
L12745.03
L12745.06
2,6-Toluoldiisocyanat ≥97%
2,6-Toluoldiisocyanat
Purity: 97%
CAS No.: 91-08-7
Molecular Formula: C9H6N2O2
Formula Weight: 174.16
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point:
Formel:
C₉H₆N₂O₂ MW: 174,16 g/mol Siedepunkt: 129…133 °C (18 mmHg) Melting Pt: 13 °C Dichte: 1.226 Flash-Pt: >110 °C (230 °F) |
MDL Number:
MFCD00002010 CAS-Nummer: 91-08-7 EINECS: 202-039-0 UN: 2078 ADR: 6.1,II |