(±)-3-(Methylamino)-1,2-propandiol 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
L12653.14
L12653.22
L12653.14EA
83.3
CHF
L12653.14
L12653.22
(±)-3-(Methylamino)-1,2-propandiol 99%
(±)-3-(Methylamino)-1,2-propandiol
Purity: 99%
CAS No.: 40137-22-2
Molecular Formula: C4H11NO2
Formula Weight: 105.14
Flash Point: 152°(305°F)
Refractive Index: 1.4745
Boiling Point: 239-241°
Beilstein Reference: 1733341
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00082732
Formel:
C₄H₁₁NO₂ Siedepunkt: 239…241 °C Dichte: 1,093 Flash-Pt: 152 °C (305 °F) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00082732 CAS-Nummer: 40137-22-2 EINECS: 254-809-0 ADR: 8,III |