Diphenylsulfon ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
Phenyl sulphone, sulphonyldibenzene
L08232.30
L08232.0B
L08232.30EA
65.4
CHF
L08232.30
L08232.0B
Diphenylsulfon ≥99%
Diphenylsulfon
Purity: 99+%
CAS No.: 127-63-9
Molecular Formula: C12H10O2S
Formula Weight: 218.27
Flash Point: 184°(363°F)
Odour: Odourless
Boiling Point: 377-379°
Beilstein Reference: 1910573
Merck Reference: 14,3238
MDL No.: MFCD00007548
Formel:
C₁₂H₁₀O₂S Siedepunkt: 377…379 °C Melting Pt: 123…130 °C Dichte: 1.36 Flash-Pt: 184 °C (363 °F) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00007548 CAS-Nummer: 127-63-9 EINECS: 204-853-1 Merck Index: 14,3238 |