2-Ethylhexylacrylat ≥98% stabilisiert
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: Propensäure(2-ethylhexyl)esterAcrylsäure(2-ethylhexyl)ester
ABCRAB177784.2500EA 91.43 CHF
ABCRAB177784.2500 L03854.AE L03854.0F L03854.AP
2-Ethylhexylacrylat ≥98% stabilisiert
2-Ethylhexylacrylat
Formel: C₁₁H₂₀O₂
MW: 184,28 g/mol
Siedepunkt: 130 °C (50 mmHg)
Melting Pt: –90 °C
Dichte: 0,885
Flash-Pt: 79 °C (174 °F)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009495
CAS-Nummer: 103-11-7
EINECS: 203-080-7