2-Brom-6-iodpyridin ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
H34478.03
H34478.06
H34478.03EA
147
CHF
H34478.03
H34478.06
2-Brom-6-iodpyridin ≥97%
2-Bromo-6-iodopyridine
Purity: 97%
CAS No.: 234111-08-1
Molecular Formula: C5H3BrIN
Formula Weight: 283.89
Melting Point: 139-143°
MDL No.: MFCD08059557
Formel:
C₅H₃BrIN Melting Pt: 139…143 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD08059557 CAS-Nummer: 234111-08-1 |