4-Brom-2-fluor-6-nitroanisol ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
H30220.06 H30220.14
H30220.06EA 156 CHF
H30220.06 H30220.14
4-Brom-2-fluor-6-nitroanisol ≥97%
4-Brom-2-fluor-6-nitroanisol
Purity: 97% CAS No.: 74266-66-3 Molecular Formula: C7H5BrFNO3 Formula Weight: 250.02 Melting Point: 53-56° MDL No.: MFCD00013374
Formel: C₇H₅BrFNO₃
MW: 250.02 g/mol
Melting Pt: 53…56 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00013374
CAS-Nummer: 74266-66-3