2,4,6-Tris(trifluormethyl)-1,3,5-triazin ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: 2,4,6-Tris(trifluormethyl)-s-triazin
B22001.06EA 164 CHF
B22001.06
2,4,6-Tris(trifluormethyl)-1,3,5-triazin ≥98%
2,4,6-Tris(trifluormethyl)-1,3,5-triazin
Formel: C₆F₉N₃
MW: 285,07 g/mol
Siedepunkt: 95…96 °C
Dichte: 1,596
Lager Temperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 368-66-1
EINECS: 206-709-3