4-(2-Methyl-2-butanyl)phenol ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: p-(1,1-Dimethylpropyl)phenol, 4-(2-Methyl-2-butyl)phenol, 4-tert-Pentylphenol
B20939.18 B20939.30
B20939.18EA 60.8 CHF
B20939.18 B20939.30
4-(2-Methyl-2-butanyl)phenol ≥99%
4-tert-Amylphenol
Purity: 99% CAS No.: 80-46-6 Molecular Formula: C11H16O Formula Weight: 164.25 Melting Point: 88-89° Boiling Point: 254-256° Merck Reference: 14,7142 UN No.: 2430 MDL No.: MFCD00002369
Formel: C₁₁H₁₆O
MW: 164,25 g/mol
Siedepunkt: 254…256 °C
Melting Pt: 88…89 °C
Dichte: 0.962
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002369
CAS-Nummer: 80-46-6
EINECS: 201-280-9
UN: 2430
ADR: 8,III
Merck Index: 14,7142