Cyclopropyl-4-methoxyphenylketon ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: Cyclopropyl(4-methoxyphenyl)methanone
B20725.06 B20725.14
B20725.06EA 52.8 CHF
B20725.06 B20725.14
Cyclopropyl-4-methoxyphenylketon ≥98%
Cyclopropyl-4-methoxyphenylketon
Purity: 98% CAS No.: 7152-03-6 Molecular Formula: C11H12O2 Formula Weight: 176.22 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 40-44° Boiling Point: 158-160°/4.5mm Beilstein Reference: 2046539 MDL No.: MFCD00001296
Formel: C₁₁H₁₂O₂
MW: 176,22 g/mol
Siedepunkt: 158…160 °C (4.5 mmHg)
Melting Pt: 40…44 °C
Flash-Pt: >110 °C (230 °F)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001296
CAS-Nummer: 7152-03-6
EINECS: 230-487-7