p-Toluolsulfonylisocyanat ≥95%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: Tosyl isocyanate, 4-Isocyanatosulphonyltoluene
A17492.22 A17492.36
A17492.22EA 81.4 CHF
A17492.22 A17492.36
p-Toluolsulfonylisocyanat ≥95%
p-Toluolsulfonylisocyanat
Purity: 95% CAS No.: 4083-64-1 Molecular Formula: C8H7NO3S Formula Weight: 197.21 Flash Point: 145°(293°F) Refractive Index: 1.5350 Odour: Irritating Melting Point: 5° Boiling Point: 144°/10mm Beilstein Reference: 391287 UN No.: 2206 MDL No.: MFCD00002030
Formel: C₈H₇NO₃S
MW: 197,21 g/mol
Siedepunkt: 144 °C (10 mmHg)
Melting Pt: 5 °C
Dichte: 1.295
Flash-Pt: 145 °C (293 °F)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002030
CAS-Nummer: 4083-64-1
EINECS: 223-810-8
UN: 2206
ADR: 6.1,III