Isopropyltrifluoracetat ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyms: Isopropyltrifluoroacetate, Trifluoroacetic isopropyl ester
A17322.14 A17322.22
A17322.14EA 70.4 CHF
A17322.14 A17322.22
Isopropyltrifluoracetat ≥97%
Isopropyltrifluoracetat
Purity: 97% CAS No.: 400-38-4 Molecular Formula: CF3CO2CH(CH3)2 Formula Weight: 156.10 Flash Point: -8°(17°F) Refractive Index: 1.3190 Melting Point: -78° Boiling Point: 73° Beilstein Reference: 1764312 UN No.: 2924 MDL No.: MFCD00013566
Formel: C₅H₇F₃O₂
Siedepunkt: 73 °C
Melting Pt: < –78 °C
Dichte: 1.108
Flash-Pt: –8 °C (17 °F)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00013566
CAS-Nummer: 400-38-4
EINECS: 206-922-1
UN: 2924
ADR: 3,II