2-Ethylhexylacrylat 99+% stabilisiert
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
410110010
410110025
410110250
ACRO410110010EA
94.4
CHF
ACRO410110010
ACRO410110025
ACRO410110250
2-Ethylhexylacrylat 99+% stabilisiert
2-Ethylhexylacrylat
Formel:
C₁₁H₂₀O₂ Siedepunkt: 215…219 °C (760 mmHg) Melting Pt: –90 °C Dichte: 0.88 g/cm³ Flash-Pt: 86 °C Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00009495 CAS-Nummer: 103-11-7 EINECS: 203-080-7 UN: 3334 ADR: 9,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4340 to 1.4360 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.05 % |
GC | ≥99.0 % |
Color scale | ≤10 APHA |
Stabilizer | 10 to 20 ppm MEHQ |
Acidity | ≤0.01 % (as acrylic acid) |