3-Amino-3-phenyl-1-propanol 94%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
292935000 292930025
ACRO292935000EA 180 CHF
ACRO292935000 ACRO292930025
3-Amino-3-phenyl-1-propanol 94%
3-Amino-3-phenyl-1-propanol
Formel: C₉H₁₃NO
MW: 151,21 g/mol
Melting Pt: 70…77 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00801124
CAS-Nummer: 14593-04-5
UN: 3259
ADR: 8,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 70 to 77 °C
Titration with HClO4 ≥92 %