Triisopropanolamin 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: 1,1',1''-Nitrilotripropan-2-ol, 1,1',1"-Nitrilotri-2-propanol, Tris(2-hydroxypropyl)amine
245760010 245760100 245761000
ACRO245760010EA 38.4 CHF
ACRO245760010 ACRO245760100 ACRO245761000
Triisopropanolamin 98%
Triisopropanolamin
Formel: C₉H₂₁NO₃
MW: 191,27 g/mol
Siedepunkt: 190 °C (23 mmHg)
Melting Pt: 48…52 °C
Flash-Pt: 160 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004533
CAS-Nummer: 122-20-3
EINECS: 204-528-4
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Low melting crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Titration with HCl ≥97.5 %