2,6-Toluoldiisocyanat 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
208040010 208040050
ACRO208040010EA 61.2 CHF
ACRO208040010 ACRO208040050
2,6-Toluoldiisocyanat 97%
2,6-Toluoldiisocyanat
Formel: C₉H₆N₂O₂
Melting Pt: 13 °C
Flash-Pt: >110 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00002010
CAS-Nummer: 91-08-7
EINECS: 202-039-0
UN: 2078
ADR: 6.1,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5700 to 1.5720 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %