2,4,6-Tris(2-pyridyl)-1,3,5-triazin 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: 2,4,6-Tri(2-pyridyl)-s-triazine, 2,4,6-Tri(2-pyridyl)-1,3,5-triazine, 2,4,6-Tris(2-pyridyl)-s-triazine
168070050 168070010 168070250 168071000
ACRO168070050EA 183 CHF
ACRO168070050 ACRO168070010 ACRO168070250 ACRO168071000
2,4,6-Tris(2-pyridyl)-1,3,5-triazin 99%
2,4,6-Tris(2-pyridyl)-1,3,5-triazin
Formel: C₁₈H₁₂N₆
MW: 312,33 g/mol
Melting Pt: 248…252 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006045
CAS-Nummer: 3682-35-7
EINECS: 222-965-9
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to cream to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 248 to 252 °C
Titration with HClO4 98.5 to 101.5 %