Thiophosgen 85%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
151640250 151641000 151645000
ACRO151640250EA 55 CHF
ACRO151640250 ACRO151641000 ACRO151645000
Thiophosgen 85%
Thiophosgen
Formel: CCl₂S
Siedepunkt: 73 °C (760 mmHg)
Dichte: 1.508 g/cm³
Flash-Pt: 62 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00004918
CAS-Nummer: 463-71-8
EINECS: 207-341-6
UN: 2474
ADR: 6.1,
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Orange-red to red Liquid
GC ≥80 %
Melting point 164 to 169 °C
HPLC ≥98.5 %