2-Vinylnaphthalin 97% stabilisiert
Lieferant: Thermo Scientific
140900050 140900250
ACRO140900050EA 84 CHF
ACRO140900050 ACRO140900250
2-Vinylnaphthalin 97% stabilisiert
2-Vinylnaphthalin
Formel: C₁₂H₁₀
MW: 154,21 g/mol
Siedepunkt: 135 °C (18 mmHg)
Melting Pt: 63…67 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00004125
CAS-Nummer: 827-54-3
EINECS: 212-573-6
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow to beige Powder or crystals or flakes and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 63 to 68 °C
GC ≥96.0 %
Stabilizer ≤0.5 % p-tert-Butylcatechol