Oxamidsäure 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
129620100 129620250 129621000
ACRO129620100EA 46.4 CHF
ACRO129620100 ACRO129620250 ACRO129621000
Oxamidsäure 98%
Oxamidsäure
Formel: C₂H₃NO₃
Melting Pt: 210 °C (dec.)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008006
CAS-Nummer: 471-47-6
EINECS: 207-443-0
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥97.5 %
Titration RCOCl ≥96.0 %