Ethyloxamat 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
118790250 118795000
ACRO118790250EA 25.5 CHF
ACRO118790250 ACRO118795000
Ethyloxamat 99%
Ethyloxamat
Formel: C₄H₇NO₃
Melting Pt: 112…115 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008005
CAS-Nummer: 617-36-7
EINECS: 210-512-8
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder, crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 114 to 119 °C
Assay ≥98.5 %