1-Brom-3-fluorbenzol ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: 3-Bromofluorobenzene
A10858.14 A10858.18 A10858.22 A10858.30 A10858.09
A10858.14EA 89.8 CHF
A10858.14 A10858.18 A10858.22 A10858.30 A10858.09
1-Brom-3-fluorbenzol ≥99%
1-Brom-3-fluorbenzol
Purity: 99% CAS No.: 1073-06-9 Molecular Formula: C6H4BrF Formula Weight: 175.01 Flash Point: 46°(115°F) Refractive Index: 1.5275 Odour: Aromatic Melting Point: -8° Boiling Point: 148-150° Beilstein Reference: 1853969 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00000326
Formel: C₆H₄BrF
MW: 175 g/mol
Siedepunkt: 148…150 °C
Melting Pt: –8 °C
Dichte: 1.594
Flash-Pt: 46 °C (115 °F)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000326
CAS-Nummer: 1073-06-9
EINECS: 214-023-0
UN: 1993
ADR: 3,III