Magnetrührer, MST und MICROSTIRRER
Lieferant: VELP Scientifica
442-1092EA 163 CHF
442-1092
Magnetrührer, MST und MICROSTIRRER
Rührer Magnetrührer
Kleine, einfache und effektive Rührer speziell für Mikrotitrationen.
Pale surface for visualisation of particles and color changes. Remains cold, even after days of continuous use.
Electronic speed regulation: Up to 1100 min⁻¹
Bestellinformation: Designed for the longest lifespan and guaranteed with two years warranty.