Scheidetrichter, rund
Lieferant: DWK Life Sciences
242913608 242914407 242915403 242916605 242917301 242918606
527-1411EA 249 CHF
527-1411 527-1412 527-1413 527-1414 527-1415 SCOT242918606
Scheidetrichter, rund
Trichter Scheidetrichter
DURAN® Borosilikatglas 3.3, klar, Hahn mit Glasküken und Kunststoffstopfen.
  • Ohne Graduierung
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Sehr gute Temperaturbeständigkeit