1-Brom-2,3,5,6-tetrafluorbenzol ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: 2,3,5,6-Tetrafluorobromobenzene, 3-Bromo-1,2,4,5-tetrafluorobenzene
B24265.06 B24265.14
B24265.06EA 208 CHF
B24265.06 B24265.14
1-Brom-2,3,5,6-tetrafluorbenzol ≥99%
1-Brom-2,3,5,6-tetrafluorbenzol
Purity: 99% CAS No.: 1559-88-2 Molecular Formula: C6HBrF4 Formula Weight: 228.98 Flash Point: 53°(129°F) Refractive Index: 1.4690 Odour: Aromatic Boiling Point: 142-144° UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00000308
Formel: C₆HBrF₄
MW: 228,97 g/mol
Siedepunkt: 142…144 °C
Dichte: 1.883
Flash-Pt: 53 °C (129 °F)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000308
CAS-Nummer: 1559-88-2
EINECS: 216-327-9
UN: 1993
ADR: 3,III