2,5-Dibrom-1-fluorbenzol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
1,4-Dibromo-2-fluorobenzene
B21281.14
B21281.22
B21281.14EA
122
CHF
B21281.14
B21281.22
2,5-Dibrom-1-fluorbenzol ≥98%
2,5-Dibrom-1-fluorbenzol
Purity: 98%
CAS No.: 1435-52-5
Molecular Formula: C6H3Br2F
Formula Weight: 253.91
Flash Point: 101°(213°F)
Melting Point: 33-35°
Boiling Point: 216°
Beilstein Reference: 3236451
MDL No.: MFCD00010603
Formel:
C₆H₃Br₂F MW: 253.9 g/mol Siedepunkt: 216 °C Melting Pt: 33…35 °C Flash-Pt: 101 °C (213 °F) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00010603 CAS-Nummer: 1435-52-5 |