1,4-Dibrom-2,5-difluorbenzol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
A14248.06 A14248.14 A14248.22 AB115288.0100
A14248.06EA 75.7 CHF
A14248.06 A14248.14 A14248.22 ABCRAB115288.0100
1,4-Dibrom-2,5-difluorbenzol ≥98%
1,4-Dibromo-2,5-difluorobenzene
Purity: 98% CAS No.: 327-51-5 Molecular Formula: C6H2Br2F2 Formula Weight: 271.89 Melting Point: 60-64° Boiling Point: 96°/20mm MDL No.: MFCD00000346
Formel: C₆H₂Br₂F₂
MW: 271.89 g/mol
Siedepunkt: 96 °C (20 mmHg)
Melting Pt: 60…64 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000346
CAS-Nummer: 327-51-5
EINECS: 206-317-2