1,2-Dibrom-4-fluorbenzol ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
B20935.09
B20935.88
B20935.09EA
203
CHF
B20935.09
B20935.88
1,2-Dibrom-4-fluorbenzol ≥98%
1,2-Dibromo-4-fluorobenzene
Purity: 98%
CAS No.: 2369-37-1
Molecular Formula: C6H3Br2F
Formula Weight: 253.91
MDL No.: MFCD00070780
Formel:
C₆H₃Br₂F MW: 253,9 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00070780 CAS-Nummer: 2369-37-1 EINECS: 219-131-1 |