Filtertrichter, konisch
Lieferant: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
07200325 07200425
LENZ07200325EA 49.9 CHF
LENZ07200325 LENZ07200425
Filtertrichter, konisch
Trichter Filtertrichter Filtertrichter
Trichter, hergestellt aus Borosilikatglas 3.3.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Mit integrierter, gesinterter Glasfilterplatte